Learn More
Natriumchlorid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, 99.0 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), ≤0.00002 % Al, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15681300
Natriumchlorid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, 99.0 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), ≤0.00002 % Al, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15681300 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
32 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Artikelnummer. 15681300
Marke: Honeywell-Fluka 134231KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., USP, 99.0 bis 100.5 % (berechn. nach Trockensubstanz), ≤0.00002 % Al
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumchlorid, Salz, Tafelsalz, Halit, Salzlösung, Steinsalz, Kochsalz, Natriumchlorid NaCl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumchlorid
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.,BP, USP
Menge 1 kg
Strukturformel NaCl
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3534976
IUPAC-Name Natriumchlorid
Formelmasse 58.44 mol
Reinheit (%) 99 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz)
Güte puriss.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumchlorid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, 99.0 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), ≤0.00002 % Al, Honeywell Fluka™ >