Learn More
Natriumchlorid, zertifiziertes AR für Analysen, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
missing translation for 'unitSize'
1 Kilogramm
Description
ClNa, CAS-Nummer-7647-14-5, Kochsalzlösung, Speisesalz, Salz, Natriumchlorid, Kochsalz, Steinsalz, Dendritis, Halit, Natriumchlorid nacl, reinx, 1 kg, 1461 °C, CHEBI:26710, Weiß, 58,44 g/mol, FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M, Natrium;Chlorid, 801 °C, 3477, Kunststoffpulverbehälter, 5,0 bis 8,0, massiv, 534
Specifications
Specifications
| Siedepunkt | 1461 °C |
| Schmelzpunkt | 801 °C |
| CAS | 7647-14-5 |
| Farbe | Weiß |
| pH | 5,0 bis 8,0 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 1 kg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | 99.5% |
| Summenformel | ClNa |
| MDL-Nummer | MFCD00003477 |
| Show More |