Learn More
Natriumhydrogencarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448856
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11448856
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17005.0C
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Natriumhydrogencarbonat wird als Laborchemikalie, als Backtriebmittel, als Neutralisationsmittel, als aktive Komponente in Feuerlöschern, als Kohlendioxidquelle und zum pH-Ausgleich in Schwimmbädern, als Futterzusatz für Rinder und in Spas und Gartenteichen eingesetzt. Es wird zur Farb- und Korrosionsentfernung, in Backpulver, als mildes Schleifmittel und in Reinigungsmitteln verwendet. Im Bereich der Medizin wird es als Antazid zur Behandlung von sauren Verdauungsbeschwerden und Sodbrennen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol. Nicht löslich in Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-55-8
Summenformel CHNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
MDL-Nummer MFCD00003528
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC-Name Natriumhydrogencarbonat
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydrogen carbonate
pH 8.1 to 8.4
Menge 10,000 g
Beilstein 4153970
Merck Index 14,8583
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol. Insoluble in ethanol.
Formelmasse 84.01
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.5
Dichte 2.159