Learn More
Natriumbicarbonat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15653420
Natriumbicarbonat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15653420 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
6 x 1 kg
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Artikelnummer. 15653420
Marke: Honeywell-Fluka 314376X1KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., Pulver, ≥ 99.7 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-55-8
Summenformel CHNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
MDL-Nummer MFCD00003528
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kohlensäure-Mononatriumsalz, Natriumsäurekarbonat, Sodabikarbonat, Azidosan, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC-Name Natrium;Wasserstoffcarbonat
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydrogencarbonat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Menge 6 x 1 kg
Strukturformel NaHCO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich, 50 g/l
Formelmasse 84.01
Reinheit (%) ≥99.7%
Güte ACS/puriss. P. A
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumbicarbonat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ >