Learn More
Natriumbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11438496
Natriumbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438496
2500 g
Click to view available options
Menge:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Artikelnummer. 11438496
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15946.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sodium benzoate is widely used as a preservative in food, medicine, cosmetics and animal feeds. It is used in the treatment of hyperammonemia and urea cycle disorders. It is used in the fireworks as a fuel in whistle mix. It is also used in the preparation of toothpaste and mouthwashes. It finds application in most of the acidic foods such as salad dressings (vinegar), carbonated drinks (carbonic acid), jams and fruit juices (citric acid), pickles (vinegar), and condiments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumbenzoat wird häufig als Konservierungsmittel in Lebensmitteln, Medizin, Kosmetika und Futtermitteln verwendet. Es wird zur Behandlung von Hyperammonämie und Harnstoffzyklusstörungen verwendet. Es wird bei Feuerwerk als Brennstoff in Pfeifsätzen verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Zahnpasta und Mundspülungen verwendet. Es findet Anwendung in den meisten sauren Lebensmitteln wie Salatdressings (Essig), kohlensäurehaltigen Getränken (Kohlensäure), Konfitüren und Fruchtsäften (Zitronensäure), eingelegten Gurken (Essig) und Würzstoffen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, alkohollöslich löslich in Wasser, Alkohol, Ammoniak und Pyridin.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Alkalien, Mineralsäuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 532-32-1
Summenformel C7H5NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 144.11
MDL-Nummer MFCD00012463
InChI-Schlüssel WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 517055
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Benzoate
Schmelzpunkt >300°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 2500 g
Beilstein 3572467
Merck Index 14,8582
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcoholSoluble in water,alcohol,ammonia and pyridine.
IUPAC-Name Natrium;benzoat
Formelmasse 144.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver oder Granulat oder Prills
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10248837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/10/2024 Catalog NumberA15946.0E,A15946.0C,A15946.36,A15946.30
Chargennummer10248836 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/10/2024 Catalog NumberA15946.0E,A15946.0C,A15946.36,A15946.30
Chargennummer10252558 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog NumberA15946.0E,A15946.0C,A15946.36,A15946.30
Chargennummer10228096 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA15946.0E,A15946.0C,A15946.36,A15946.30
Chargennummer10247549 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog NumberA15946.0E,A15946.0C,A15946.36,A15946.30
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium benzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium benzoate
Name des Produkts
Natriumbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >