Learn More
Kaliumsorbat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10452825
Kaliumsorbat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10452825
250 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10452825
Marke: Thermo Scientific Acros 291742500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24634-61-5
Summenformel C6H7KO2
Molekulargewicht (g/mol) 150.22
InChI-Schlüssel CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Synonym potassium sorbate, sorbistat-k, potassium 2,4-hexadienoate, sorbistat potassium, potassium e,e-sorbate, sorbic acid potassium salt, potassium 2e,4e-hexa-2,4-dienoate, bb powder, sorbistat-potassium, caswell no. 701cMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23676745
ChEBI CHEBI:77868
IUPAC-Name Kalium; (2E,4E)-hexa-2,4-dienoat
SMILES CC=CC=CC(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium sorbate
Azidität Passes test
Schmelzpunkt 270.0°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Verlust bei Trocknung 1% (105°C, 3 hrs) max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3CH=CHCH=CHCOOK
Menge 250 g
Merck Index 15, 8847
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 58.2 % (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols: 6.5% (20°C)
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464265 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2024 Catalog Number291741000,291740010,291742500,291740050
ChargennummerA0450879 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number291741000,291740010,291742500,291740050
ChargennummerA0413470 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number291741000,291740010,291742500,291740050
ChargennummerA0409006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number291741000,291740010,291742500,291740050
ChargennummerA0402203 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number291741000,291740010,291742500,291740050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium sorbate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Name des Produkts
Kaliumsorbat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >