Learn More
Natriumpyruvat (weißes Pulver), Fisher BioReagents
Marca: Fisher BioReagents BP356-100
28.70 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Glasflasche; 100g
Dieses Natriumsalz wird in Puffern für molekularbiologische und Zellkulturanwendungen verwendet.
Specifica
Sodium Pyruvate | |
300°C | |
5.5 to 6.5 | |
Glasflasche | |
CH3COCO2Na | |
sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08 | |
CC(=O)C(=O)[O-].[Na+] | |
110.044 | |
CHEBI:50144 | |
≥99% |
113-24-6 | |
Weiß | |
≥99 % | |
C3H3NaO3 | |
100 g | |
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium;-2-oxopropanoat | |
23662274 | |
110.04 | |
Pulver/Feststoff |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Pyruvic acid, sodium salt
Offerte speciali
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Natriumpyruvat (weißes Pulver), Fisher BioReagents > Glasflasche; 100 g
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto