Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Kalknatronglas
Kimble Chase™ Zellkulturröhrchen aus Natronglas eignen sich zur Analyse von Zellkulturen, die für Diagnosen und Experimente entscheidend sind.
Marke:  DWK Life Sciences A407512000611
29.04 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11883360
  • 42.50 € / 250 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kalknatronglas
  • Runder Boden
  • x250
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rundboden
75 mm
250 Packung
12 mm
Teströhrchen
Kalknatronglas
Autoklavierbar
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    31
    Stunden
    23
    Minuten
    3
    Sekunden
    52
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Kalknatronglas > Randlos; Abmessungen: 12 Durchmesser x 75 mm Höhe