Learn More
Fisherbrand™ Test Tubes, Soda lime, Without Rim, Medium Wall
Test tubes with round bottom are universal cylindrical laboratory glassware that are used e.g. for chemical reactions, pretreatments or for storing small amounts of liquid.
Marke: Fisherbrand™ 90101004
9.81 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kalknatronglas
- Randlos
- Einwegprodukt
Spezifikation
ISO 4142 | |
75 mm | |
100/Packung | |
10 mm |
3 mL | |
Kalknatronglas | |
Nein | |
1.0 mm |