Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Kalknatronglas
Artikelnummer. p-8003224
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
75 mm
100 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Durchmesser (metrisch):
6,5 mm
10 mm
11,5 mm
12 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
250 Stück
Artikelnummer. 11852393
Marke: DWK Life Sciences A407511500811
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Kimble Chase™ Zellkulturröhrchen aus Natronglas eignen sich zur Analyse von Zellkulturen, die für Diagnosen und Experimente entscheidend sind.
  • Kalknatronglas
  • Runder Boden
  • x250
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ausführungsart Rundboden
Beschreibung Teströhrchen
Länge (metrisch) 75 mm
Material Kalknatronglas
Menge 250 Packung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 11,5 mm