Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Trypsin-Kits
Erreichen Sie eine schnelle, einfache und hervorragend reproduzierbare Trypsin-Proteinverdauung zur Peptid-Charakterisierung und -Quantifizierung für die biopharmazeutische Proteinforschung.
Marke: Thermo Scientific™ 60113-101-LPH
Beschreibung
Erreichen Sie mit den Thermo Scientific™ SMART Digest™ Kits hochwertige analytische Ergebnisse aus der Proteinverdauung. Als signifikanten Vorteil bei der Probenvorbereitung für die biopharmazeutische Proteinforschung bieten diese Kits eine schnelle und einfache Proteinverdauung mit hoher Reproduzierbarkeit, hoher Empfindlichkeit und hoher Datenqualität in einem automatisierungskompatiblen Format. SMART Digest Kits stellen eine wesentliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen In-Lösung-Proteinverdau-Technologien dar; diese sind nicht reproduzierbar, weisen eine geringe Empfindlichkeit auf und beruhen auf langwierigen Methoden, die nicht automatisierbar sind.
Trypsin Protein DigestionSMART Digest kits enable you to characterize and quantitate proteins faster, easier, and quicker than ever before. This version of the kit uses trypsin, which cleaves peptides on the C-terminal side of lysine and arginine amino acid residues.
Easy and simple- Significantly increased speed of sample processing
- Simple process
- Easily automate entire protocol for high-throughput processing
- Increased reproducibility over existing protocols
- Higher sensitivity
- Higher data confidence
Typically it takes less than 60 minutes (dependent on sample complexity) to achieve full digestion, whereas an in-solution digest can take up to 24 hours.
Cleaner SamplesReduction in the number of chemicals used and the immobilized trypsin design helps mitigate against chemically induced post translational modifications (PTMs) and autolysis. This results in results which are easier to interpret.
Couple with SOLAμ SPE Plates for DesaltingWhen used with the SMART Digest kits for desalting, Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE solid phase extraction plates provide a fast, easy-to-use, robust, and easily automatable sample preparation solution for analysis of biomolecules.
Spezifikation
Protein Digestion, MAM | |
SMART Digest Low pH Buffer | |
C-terminal side of lysine and arginine amino acids | |
Peptide Quantitation, Peptide Mapping |
Soluble smart digest kit, trypsin, low pH buffer | |
Trypsin | |
None | |
SMART Digest Low pH Buffer |