Learn More
Trajan™ Autosampler-Spritzen
Artikelnummer. 10316772
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 μl
1 μl
5 μl
10 μl
Kanülen-Gauge:
23 ga.
25 ga.
26 G
26 ga.
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Befestigt
Kolben in Nadel, Mehrfachadapter
Zur Verwendung mit (Geräte):
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC AS200 und AS800, GC-Autosamplerspritze
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 und AS80, triPlus
PerkinElmer Autosystem
Shimadzu AOC 14, 17, 20 und 20i GCs
Varian 8035, 8100 und 8200 GC-Autosampler
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10316772
Marke: Trajan™ undefined
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ersatzspritzen für Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™ und andere
Ersetzen Sie Spritzen für Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™ , Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™ und mehr
Spritzennadeln haben Kegelspitzen, sofern nicht anders angegeben.
Bestellinformation
Zusätzliche Spritzen für andere Autosampler der hier dargestellten Hersteller sind lieferbar, ebenso wie Spritzen für Unicam™, Waters™ und Siemens™ Geräte. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstpartner.
Spezifikation
Kanülen-Gauge 25 ga.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.019 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2.08 in.
Länge (metrisch) 53 mm
Produkttyp Autosampler-Spritze
Modell Gehäuse 10R-GT-VA8X-2
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 μl
Art der Kanülenspitze Seitliche Öffnung
Zur Verwendung mit (Geräte) Varian 8035, 8100 und 8200 GC-Autosampler
Anschlusstyp Abnehmbar