Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Trypsin-Kits
Artikelnummer. 16444839
Click to view available options
Format:
Lösliches Trypsin
SMART Digest Harz mit niedrigem pH-Wert, vorgefüllt in PCR-Röhrchen
SMART Digest Harz, magnetische Masse
SMART Digest Harz, nichtmagnetische Masse
SMART Digest Harz, vorgefüllt in PCR-Röhrchen
SMART Digest lösliches Trypsin
Typ:
Kit für lösliches Trypsin – niedriger pH-Wert
Proteinverdau
Proteinverdau, MAM
Enthält:
Lösliches Trypsin, Puffer mit niedrigem pH-Wert, Sammelplatte
SMART Digest Harz mit magnetischer Masse, SMART Digest Puffer
SMART Digest Harz mit magnetischer Masse, SMART Digest Puffer, Sammelplatte, Filterplatte
SMART Digest Harz mit magnetischer Masse, SMART Digest Puffer, Sammelplatte, SOLAµ SPE-Platte
SMART Digest Harz mit nichtmagnetischer Masse, SMART Digest Puffer, Sammelplatte, Filterplatte
SMART Digest Harz mit nichtmagnetischer Masse, SMART Digest Puffer, Sammelplatte, SOLAµ SPE-Platte
SMART Digest Harz mit niedrigem pH-Wert, vorgefüllt in 96 PCR-Röhrchen, Sammelplatte
SMART Digest Harz, vorgefüllt in 96 PCR-Röhrchen, Sammelplatte
SMART Digest Harz, vorgefüllt in 96 PCR-Röhrchen, Sammelplatte, Filterplatte
SMART Digest Harz, vorgefüllt in 96 PCR-Röhrchen, Sammelplatte, SOLAµ SPE-Platte
Smart Digest lösliches Trypsin, SMART Digest Puffer, Sammelplatte
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 16444839
Marke: Thermo Scientific™ 60109101MBLPH
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erreichen Sie eine schnelle, einfache und hervorragend reproduzierbare Trypsin-Proteinverdauung zur Peptid-Charakterisierung und -Quantifizierung für die biopharmazeutische Proteinforschung.
Erreichen Sie mit den Thermo Scientific™ SMART Digest™ Kits hochwertige analytische Ergebnisse aus der Proteinverdauung. Als signifikanten Vorteil bei der Probenvorbereitung für die biopharmazeutische Proteinforschung bieten diese Kits eine schnelle und einfache Proteinverdauung mit hoher Reproduzierbarkeit, hoher Empfindlichkeit und hoher Datenqualität in einem automatisierungskompatiblen Format. SMART Digest Kits stellen eine wesentliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen In-Lösung-Proteinverdau-Technologien dar; diese sind nicht reproduzierbar, weisen eine geringe Empfindlichkeit auf und beruhen auf langwierigen Methoden, die nicht automatisierbar sind.
Trypsin-Proteinverdauung
Mit den SMART Digest Kits können Sie Proteine schneller und einfacher als je zuvor charakterisieren und quantifizieren. Diese Version des Kits nutzt Trypsin, das Peptide auf der C-terminalen Seite von Lysin und Arginin-Aminosäurerückständen spaltet.
Einfache Anwendung
  • Erheblich beschleunigte Probenverarbeitung
  • Einfacher Prozess
  • Das gesamte Protokoll ist einfach automatisierbar und ermöglicht so eine Verarbeitung mit hohem Durchsatz
Zuverlässige Ergebnisse
  • Höhere Reproduzierbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Protokollen
  • Höhere Empfindlichkeit
  • Höhere Vertrauenswürdigkeit der Daten
Deutliche Verkürzung der Probenvorbereitungszeit
Normalerweise dauert es je nach Komplexität der Probe weniger als 60 Minuten, um eine volle Verdauung zu erreichen, wohingegen eine Verdauung in Lösung bis zu 24 Stunden dauern kann.
Höhere Reinheit der Proben
Die Verringerung der Anzahl der verwendeten Chemikalien und das immobilisierte Trypsin-Design helfen, chemisch ausgelöste posttranslationale Modifikationen (PTMs) und Autolysen abzuschwächen. Das wiederum führt zu Ergebnissen, die einfacher zu interpretieren sind.
Für Entsalzungsanwendungen mit SOLAμ SPE Platten koppelbar
In Verbindung mit den SMART Digest Kits bieten die Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE Festphasen-Extraktionsplatten zur Entsalzung eine schnelle, einfache, robuste und leicht automatisierbare Lösung zur Probenvorbereitung bei der Analyse von Biomolekülen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Proteinverdau, MAM
Beschreibung Smart Digest Kit, Magnet-Bead, Massenware, niedriger pH-Wert
Format SMART Digest Harz mit niedrigem pH-Wert, vorgefüllt in PCR-Röhrchen
Enzym Trypsin
Cleavage C-terminale Seite der Lysin- und Arginin-Aminosäuren
Capture Keine
Produktlinie SMART Digest
Zur Verwendung mit (Anwendung) Peptidquantifizierung, Peptid-Mapping
Enthält SMART Digest Harz mit niedrigem pH-Wert, vorgefüllt in 96 PCR-Röhrchen, Sammelplatte