Learn More
Trajan™ Autosampler-Spritzen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 μl
1 μl
5 μl
10 μl
Kanülen-Gauge:
23 ga.
25 ga.
26 G
26 ga.
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Befestigt
Kolben in Nadel, Mehrfachadapter
Zur Verwendung mit (Geräte):
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC AS200 und AS800, GC-Autosamplerspritze
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 und AS80, triPlus
PerkinElmer Autosystem
Shimadzu AOC 14, 17, 20 und 20i GCs
Varian 8035, 8100 und 8200 GC-Autosampler
Unit Size:
1 Stück
Description
Ersetzen Sie Spritzen für Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™ , Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™ und mehr
Spritzennadeln haben Kegelspitzen, sofern nicht anders angegeben.
Order Info
Zusätzliche Spritzen für andere Autosampler der hier dargestellten Hersteller sind lieferbar, ebenso wie Spritzen für Unicam™, Waters™ und Siemens™ Geräte. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstpartner.
Specifications
Specifications
| Kanülen-Gauge | 23 ga. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.02 Zoll |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie |
| Länge (angloamerikanisch) | 1.65 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 1.6 in. |
| Länge (metrisch) | 42 mm |
| Produkttyp | Autosampler-Spritze |
| Modell | 5F-S-0.63C |
| Menge | Je |
| Show More |