Learn More
Thermo Scientific™ Smart Digest™ Pepsin-Kits
Verwenden Sie diese Pepsin-Proteinverdauungskits in Ihren Workflows für Peptidkartierung und Peptidquantifizierung, um qualitativ hochwertige Analyseergebnisse zu erzielen.
Marke: Thermo Scientific™ 60109-110-B
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SMART Digest™ Pepsin-Kits in Ihren Workflows für Peptidkartierung und Peptidquantifizierung, um qualitativ hochwertige Analyseergebnisse zu erzielen. Als signifikanten Vorteil bei der Probenvorbereitung für die biopharmazeutische Proteinforschung bieten diese Kits schnelle und einfache Proteinverdauung mit hoher Reproduzierbarkeit, hoher Empfindlichkeit und hoher Datenqualität in einem automatisierungskompatiblen Format. Das SMART Digest Pepsin-Kit stellt eine wesentliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen In-Lösung-Proteinverdau-Technologien dar. Diese sind nicht reproduzierbar, weisen eine geringe Empfindlichkeit auf und beruhen auf langwierigen Methoden, die nicht automatisierbar sind.
Wie SMART Digest Pepsin-Kits funktionieren
Pepsin spaltet Proteine bevorzugt an carbonsäurigen Gruppen aromatischer Aminosäuren wie Phenylalanin, Tryptophan und Tyrosin. Es wird nicht an Bindungen gespalten, die Valin, Alanin oder Glycin enthalten. Pepsin wird häufig zur Erzeugung von Antikörperfragmenten verwendet. Pepsin wird verwendet, um F(ab')2-Fragmente zu erzeugen, indem nur dieser Teil der Fc-Domäne außerhalb des Scharnierbereichs entfernt wird. Die entstehenden F(ab')2-Fragmente bestehen aus zwei antikörperbindenden Fab'-Fragmenten, die durch Disulfide im Scharnierbereich verbunden sind.
Spezifikation
SMART Digest Pepsin-Kit, Harzmasse (ohne Sammelplatte) | |
Hydrophobe Rückstände an den Positionen P1 und P1' an der Carboxylseite von Phenylalanin und Leucin und an der Carboxylseite von Glutaminsäure | |
SMART Digest Harz, nichtmagnetische Masse | |
SMART Digest | |
SMART Digest Harz mit nichtmagnetischer Masse, SMART Digest Puffer |
Keine | |
Pepsin | |
Peptidquantifizierung, Peptid-Mapping | |
Proteinverdau |