Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 3 Paket
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Inhalt und Lagerung:
Ganztägige SmartStart-Orientierung
Halbtägige SmartStart-Schulung
Kein PC
PC (Tower)
PC/Laptop
Blockkonfigurationen:
96-Well
96-Well FAST
Gewährleistung:
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Garantieverlängerung (1 geplante Wartung)
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahre Depot-Reparaturservice mit Leihgerät
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre Depot-Reparaturservice mit Leihgerät
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre Garantieverlängerung (keine geplante Wartung)
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre Vor-Ort-Service (ohne geplante Wartungen)
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre verlängerte RC-Garantie, Depotreparatur mit Leihgerät
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahre Garantieverlängerung (keine geplante Wartung)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Vereinfachte Gerätesoftware mit interaktivem Touchscreen für höhere Anwenderfreundlichkeit
- Bewährte OptiFlex™ Technologie (4 gekoppelte Kanäle mit weißer LED) für zuverlässige Ergebnisse
- Die sichere cloudbasierte Softwareoption sorgt für verbesserte Zugänglichkeit und Speicheroptionen
- Die Funktionen Benutzerkontenverwaltung, gesperrte Arbeitsabläufe und Pause bieten eine bessere Kontrolle der Experimente
- Mit den Formaten 96 Well 0.2 ml bzw. 96 Well 0.1 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Thermische Genauigkeit | 0,25 °C |
| Inhalt und Lagerung | PC/Laptop |
| Thermische Gleichmäßigkeit | 0,4 °C |
| Fassungsvermögen | 96 |
| Displaytyp | Touchscreen |
| Höhe (metrisch) | 40 cm |
| Breite (metrisch) | 27 cm |
| Gewährleistung | 1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahre Depot-Reparaturservice mit Leihgerät |
| Tiefe (metrisch) | 50 cm |
| Temperaturbereich | 4°bis 99,9 °C |
| Mehr anzeigen |