Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Großkits zur Fraktionierung: Protein G
Artikelnummer. p-9078060 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
SMART Digest Großkit zur Fraktionierung, Protein G, magnetisch, eigenständig
SMART Digest Großkit zur Fraktionierung, Protein G, magnetisch, mit SOLAµ Sammelplatte, löslich
SMART Digest Großkit zur Fraktionierung, Protein G, nicht magnetisch, löslich
SMART Digest Kit zur Massenfraktionierung, Protein G, magnetisch, löslich
SMART Digest Kit zur Massenfraktionierung, Protein G, nicht magnetisch, mit SOLAµ-Sammelplatte, löslich
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15830182
Marke: Thermo Scientific™ 60115101
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erzielen Sie mit den Thermo Scientific SMART Digest Großkits zur Fraktionierung mit hoher Ladekapazität ein schnelles, einfaches, hochgradig reproduzierbares und empfindliches Immunocapture. Protein G.
Erzielen Sie mit den Thermo Scientific™ SMART Digest™ Großkits zur Fraktionierung mit hoher Ladekapazität ein schnelles, einfaches, hochgradig reproduzierbares und empfindliches Immunocapture. Protein G. Diese Kits wurden entwickelt, um die Probleme bei der Proteinaufreinigung mithilfe eines einfachen, bequemen Arbeitsablaufs zu beseitigen.
SMART Digest Großkits zur Fraktionierung: Protein G mit Beads, die die Aufreinigung von Immunglobulinen aufgrund der spezifischen und starken Affinität zur Bindung an die Fab- und Fc-Teile des Moleküls zum Ziel haben. Zur Auswahl stehen nicht magnetische und magnetische Beads, die eine Automatisierung ermöglichen. Dadurch werden unerwünschte Interferenzen entfernt, was eine saubere Probe mit dem Zielmolekül hinterlässt. Führen Sie nach Abschluss die Verdauung mit SMART Digest Enzymen durch, falls erforderlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung SMART Digest Großkit zur Fraktionierung, Protein G, nicht magnetisch, löslich
Capture Protein G
Cleavage C-terminale Seite der Lysin- und Arginin-Aminosäuren
Enzym Trypsin
Format SMART Digest Harz, löslich, lose, nicht magnetisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenvorbereitung für Immunocapture und Proteinverdauung
Produktlinie SMART Digest
Typ Immunocapture
Enthält SMART Digest Harz, löslich, lose, nicht magnetisch