Learn More
Hirschmann™ SILICOSEN™ Silikonstopfen
Hervorragende Durchlässigkeit und sichere Montage dank Versiegelungslippe. Ideal geeignet für Rührkulturen.
Marke: Hirschmann™ 8905740
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gleichmäßige Porenstruktur
- Gute Luftdurchlässigkeit
- Chemikalien- und temperaturbeständig
- Flüssigkeitsabweisend und wiederverwendbar
Spezifikation
30-40mm, Stücke | |
28mm | |
Rosa | |
Stopfen |
Für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien | |
10/Packung | |
Silikon |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ SILICOSEN™ Silikonstopfen > Außendurchmesser: 30 bis 40 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur