Learn More
Fisherbrand™ Silikongummistopfen
Verhindert das Auslaufen von flüssigen Chemikalien oder das Entweichen aus dem Behälter.
110.00 € - 188.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
---|---|
Material | Silikon |
Produkttyp | Stopfen |
Menge | 1/Pckg. |
Temperaturbereich (metrisch) | −60 °C bis 200 °C |
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Bottom | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Bottom | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11577682
|
Fisherbrand™
|
105mm |
188.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11557682
|
Fisherbrand™
|
86mm |
110.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11567682
|
Fisherbrand™
|
99mm |
142.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ungiftig, durchscheinend
- Temperaturbereich von 60 bis 200 °C
- Hoher elektrischer Widerstand
- Hohe Beständigkeit gegen viele Chemikalien, einschließlich Ozon
Spezifikation
Durchscheinend | |
Stopfen | |
−60 °C bis 200 °C |
Silikon | |
1/Pckg. |