Learn More
Fisherbrand™ Silikongummistopfen
Verhindern ein Auslaufen von flüssigen Chemikalien aus Behältern.
Marke:  Fisherbrand™ SB099/S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11567682
  • 142.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ungiftig, durchscheinend
  • Temperaturbereich -60 °C bis 200 °C
  • Hoher elektrischer Widerstand
  • Hohe Beständigkeit gegen viele Chemikalien, einschließlich Ozon
Spezifikation
Spezifikation
1/Pckg.
Durchscheinend
109mm
Stopfen
−60 °C bis 200 °C
99mm
Silikon
99