Learn More
Fisherbrand™ Silikongummistopfen
Verhindert das Auslaufen von flüssigen Chemikalien oder das Entweichen aus dem Behälter.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Ungiftig, durchscheinend
- Temperaturbereich von 60 bis 200 °C
- Hoher elektrischer Widerstand
- Hohe Beständigkeit gegen viele Chemikalien, einschließlich Ozon
Spezifikation
Durchscheinend | |
105 | |
116,5mm | |
Silikon |
Stopfen | |
105mm | |
1/Pckg. | |
−60 °C bis 200 °C |