Learn More
Fisherbrand™ Silikongummistopfen
Beschreibung
- Ungiftig, durchscheinend
- Temperaturbereich -60 °C bis 200 °C
- Hoher elektrischer Widerstand
- Hohe Beständigkeit gegen viele Chemikalien, einschließlich Ozon
Spezifikation
1/Pckg. | |
Durchscheinend | |
96mm | |
Stopfen |
−60 °C bis 200 °C | |
86mm | |
Silikon | |
86 |