Learn More
Macherey-Nagel™ Silikon/PTFE-Septen
Versiegeln Fläschchen mit Septen für GC-Injektionsanschlüsse. Die Macherey-Nagel™-Septen aus Silikon/PTFE sind in verschiedenen Größen erhältlich.
74.55 € - 162.00 €
Spezifikation
Beschichtung | Einseitig beschichtet mit grauem PTFE |
---|---|
Farbe | Grau-Weiß |
Material | Silikon/PTFE |
Max. Temperatur (metrisch) | 200 °C |
Typ | Septum |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10574611
|
Macherey-Nagel™
702625 |
10 mm |
74.55 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10514801
|
Macherey-Nagel™
702626 |
11 mm |
77.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10706882
|
Macherey-Nagel™
702627 |
12 mm |
162.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Silikon/PTFE-Septen
- Weißes Silikon, einseitig beschichtet mit grauem PTFE
- Höchsttemperatur 200 °C
- Bei wesentlich höheren Temperaturen – und ohne Septum – können störende Peaks durch thermische Zersetzung des Materials auftreten.
Spezifikation
Einseitig beschichtet mit grauem PTFE | |
Silikon/PTFE | |
Septum |
Grau-Weiß | |
200 °C | |
50er-Packung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Silikon/PTFE-Septen