Learn More
Macherey-Nagel™ Silikon/PTFE-Septen
Versiegeln Fläschchen mit Septen für GC-Injektionsanschlüsse. Die Macherey-Nagel™-Septen aus Silikon/PTFE sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke:  Macherey-Nagel™ 702625
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10574611
  • 74.55 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Silikon/PTFE-Septen
  • Weißes Silikon, einseitig beschichtet mit grauem PTFE
  • Höchsttemperatur 200 °C
  • Bei wesentlich höheren Temperaturen – und ohne Septum – können störende Peaks durch thermische Zersetzung des Materials auftreten.
Spezifikation
Spezifikation
Septum
10 mm
Grau-Weiß
50er-Packung
Einseitig beschichtet mit grauem PTFE
200 °C
Silikon/PTFE
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Silikon/PTFE-Septen > AD: 10mm