Learn More
Fisherbrand™ Silikonschläuche, platinvernetzt
Aufgrund der höheren Reißfestigkeit und der geringeren Anfälligkeit gegenüber Brüchen oder mechanischen Schäden ideal für den Einsatz mit Peristaltikpumpen.
Brand:  Fisherbrand™ FB50873
 View more versions of this product
Product Code. 11532573
  • 78.00 € / 10 Meter
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Röhrchen zeigen keinen Geruch, Verseuchung oder Reaktion mit Chlor
  • Platingehärtete Schläuche weisen höhere Klarheit ohne Vergilbung auf, als dies bei peroxidgehärteten Materialien der Fall ist
  • 60 °C IRHD ± 5 °C
  • FDA-, BGA- und WRC-genehmigt
  • Temperaturbereich: -60 bis 200 °C
  • Antihaftend, hydrophob
  • Hohe elektrische und Ozonbeständigkeit
  • Geringer bakteriologischer Aufbau
  • Kann für Lebensmittel-, Labor-, pharmazeutische und medizinische Anwendungen verwendet werden
Specifications
Specifications
FDA-, BGA- und WRC-zugelassen
13 mm
Für Anwendungen in den Bereichen Nahrungsmittel, Labor, Pharmazie und Medizin
Platinbehandeltes Silikon
2 mm
Durchscheinend
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Silikonschläuche, platinvernetzt > Größe:9 x 13mm