Learn More
Fisherbrand™ Silikonschläuche, platinvernetzt
Aufgrund der höheren Reißfestigkeit und der geringeren Anfälligkeit gegenüber Brüchen oder mechanischen Schäden ideal für den Einsatz mit Peristaltikpumpen.
Marke: Fisherbrand™ FB50859
Beschreibung
- Röhrchen zeigen keinen Geruch, Verseuchung oder Reaktion mit Chlor
- Platingehärtete Schläuche weisen höhere Klarheit ohne Vergilbung auf, als dies bei peroxidgehärteten Materialien der Fall ist
- 60 °C IRHD ± 5 °C
- FDA-, BGA- und WRC-genehmigt
- Temperaturbereich: -60 bis 200 °C
- Antihaftend, hydrophob
- Hohe elektrische und Ozonbeständigkeit
- Geringer bakteriologischer Aufbau
- Kann für Lebensmittel-, Labor-, pharmazeutische und medizinische Anwendungen verwendet werden
Spezifikation
FDA-, BGA- und WRC-zugelassen | |
5 mm | |
Für Anwendungen in den Bereichen Nahrungsmittel, Labor, Pharmazie und Medizin |
Silikon (platingehärtet) | |
1 mm | |
Durchscheinend |