Learn More
Fisherbrand™ Silikonschläuche, platinvernetzt
Aufgrund der höheren Reißfestigkeit und der geringeren Anfälligkeit gegenüber Brüchen oder mechanischen Schäden ideal für den Einsatz mit Peristaltikpumpen.
Marke:  Fisherbrand™ PCST/8X14.4
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12951388
  • 57.00 € / 5 Meter
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Röhrchen zeigen keinen Geruch, Verseuchung oder Reaktion mit Chlor
  • Platingehärtete Schläuche weisen höhere Klarheit ohne Vergilbung auf, als dies bei peroxidgehärteten Materialien der Fall ist
  • 60 °C IRHD ± 5 °C
  • FDA-, BGA- und WRC-genehmigt
  • Temperaturbereich: -60 bis 200 °C
  • Antihaftend, hydrophob
  • Hohe elektrische und Ozonbeständigkeit
  • Geringer bakteriologischer Aufbau
  • Kann für Lebensmittel-, Labor-, pharmazeutische und medizinische Anwendungen verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
FDA-, BGA- und WRC-zugelassen
14.4 mm
Durchscheinend
Platinbehandeltes Silikon
Für Anwendungen in den Bereichen Nahrungsmittel, Labor, Pharmazie und Medizin
Name des Produkts
Fisherbrand™ Silikonschläuche, platinvernetzt > Größe:8 x 14,4mm