Learn More
Fisherbrand™ Silikonschläuche, platinvernetzt
Aufgrund der höheren Reißfestigkeit und der geringeren Anfälligkeit gegenüber Brüchen oder mechanischen Schäden ideal für den Einsatz mit Peristaltikpumpen.
Marke:  Fisherbrand™ FB50865
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11592563
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Röhrchen zeigen keinen Geruch, Verseuchung oder Reaktion mit Chlor
  • Platingehärtete Schläuche weisen höhere Klarheit ohne Vergilbung auf, als dies bei peroxidgehärteten Materialien der Fall ist
  • 60 °C IRHD ± 5 °C
  • FDA-, BGA- und WRC-genehmigt
  • Temperaturbereich: -60 bis 200 °C
  • Antihaftend, hydrophob
  • Hohe elektrische und Ozonbeständigkeit
  • Geringer bakteriologischer Aufbau
  • Kann für Lebensmittel-, Labor-, pharmazeutische und medizinische Anwendungen verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
FDA-, BGA- und WRC-zugelassen
8 mm
Für Anwendungen in den Bereichen Nahrungsmittel, Labor, Pharmazie und Medizin
Silikon (platingehärtet)
1.5 mm
Durchscheinend
Name des Produkts
Fisherbrand™ Silikonschläuche, platinvernetzt > Größe:5 x 8mm