Learn More
Thermo Scientific Chemicals Microron5 APS Silicagel in HPLC-Qualität Artikelnummer.: 15477085
Thermo Scientific Chemicals Microron5 APS Silicagel in HPLC-Qualität
Artikelnummer. 15477085
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 15477085
Marke: Thermo Scientific Chemicals 045809.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Silica gel, HPLC grade is used in chromatography applications, separation and purification. It is also used in preparative chromatography for HPLC packing, catalyst carriers and resin fillers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 70 Å
Güte HPLC
Menge 5 g
Oberfläche (metrisch) 500 m2/g
Typ Kieselgel
Material Silika
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS29I034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2022 Catalog Number045805.AK,045809.06
ChargennummerU20H024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number045805.AK,045809.06
ChargennummerH02W043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number045809.14,045809.06
ChargennummerR13C043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number045809.14,045809.06
ChargennummerF12Z014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number045809.14,045809.06
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Microron5 APS Silicagel in HPLC-Qualität >