Learn More
Thermo Scientific Chemicals Microron5 APS Silicagel in HPLC-Qualität
Beschreibung
Silica gel, HPLC grade is used in chromatography applications, separation and purification. It is also used in preparative chromatography for HPLC packing, catalyst carriers and resin fillers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Partikelgröße | 5 μm |
Porengröße | 70 Å |
Güte | HPLC |
Menge | 25 g |
Oberfläche (metrisch) | 500 m2/g |
Typ | Kieselgel |
Material | Silika |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
H02W043 | Analysenzertifikat | 28/12/2021 | 045809.14,045809.06 |
R13C043 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 045809.14,045809.06 |
F12Z014 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 045809.14,045809.06 |
U04A010 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 045809.14,045809.06 |
D22Z019 | Analysenzertifikat | 29/11/2021 | 045809.14,045809.06 |