Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für die Säulenchromatographie, 0,060 bis 0,200 mm, 60Å Artikelnummer.: 10730941
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für die Säulenchromatographie, 0,060 bis 0,200 mm, 60Å
Artikelnummer. 10730941
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
30 kg
Artikelnummer. 10730941
Marke: Thermo Scientific Chemicals 240370010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die Säulenchromatographie.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Porengröße 60Å
Menge 1 kg
Material Kieselgel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säulenchromatographie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0411572 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number240370050,240370010,240370300
ChargennummerA0417464 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number240370050,240370010,240370300
ChargennummerA0437987 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2022 Catalog Number240370050,240370010,240370300
ChargennummerA0435090 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2021 Catalog Number240370050,240370010,240370300
ChargennummerA0395914 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2021 Catalog Number240370050,240370010,240370300
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für die Säulenchromatographie, 0,060 bis 0,200 mm, 60Å >