Learn More
BRAND™ Silberbrand™ Eterna Messzylinder, Klasse B, niedrige Form, Borosilikatglas
Aus DURAN™ Borosilikatglas gemäß DIN EN ISO 4788. BRAND™ Silberbrand™ ETERNA Niedrige Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse B mit braunen Graduierungen ermöglichen eine schnelle und einfache Volumenbestimmung bei lichtundurchlässigen, hellen Flüssigkeiten. Der integrierte Ausgießer verhindert ein Verschütten beim Ausgießen, während der sechseckige Glasboden für Standfestigkeit sorgt.
20.00 € - 122.00 €
Spezifikation
Basistyp | Hexagonal |
---|---|
Kalibrierung | Volumenaufnahme |
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788 |
Class | B |
Typ | Graduierte Messzylinder |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10098770
|
BRAND™
42062 |
1000 ml | 20 ml |
66.60 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11844030
|
BRAND™
42038 |
100 ml | 2 ml |
32.75 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11854030
|
BRAND™
42048 |
250 ml | 5 ml |
55.85 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11834030
|
BRAND™
42020 |
25 ml | 1 ml |
26.15 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11864030
|
BRAND™
42054 |
500 ml | 10 ml |
92.30 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11838371
|
BRAND™
42008 |
10 ml | 1 ml |
20.00 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10383531
|
BRAND™
42064 |
2000 ml | 50 mL |
122.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Aus DURAN™ Borosilikatglas
- Entspricht den DIN EN ISO-Normen 4788
- Braune Graduierungen ermöglichen eine schnelle und einfache Volumenbestimmung bei lichtundurchlässigen und hellen Flüssigkeiten.
- Mit integriertem Ausgießer, um Verschüttungen während des Ausgießens zu verhindern
- Der sechseckige Glasfuß sorgt für bessere Stabilität
Spezifikation
Hexagonal | |
DIN EN ISO 4788 | |
Graduierte Messzylinder | |
Borosilikatglas |
Volumenaufnahme | |
B | |
Rund | |
Autoklavierbar |