Learn More
Fisherbrand™ Shell-Vial-Kit, 8 mm, Braunglas, PE-Stopfen
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
16.95 € - 21.80 €
Spezifikation
Farbe | Bernsteinfarbig |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 8.2 mm |
Material | Glas |
Höhe (metrisch) | 40 mm |
Verschlussgröße | 8 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10224852
|
Fisherbrand™
08 14 0595 |
1 ml |
16.95 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10506075
|
Fisherbrand™
08 14 1169 |
1.4 ml |
21.80 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- ND8
- Glas
- Bernsteinfarbig
- 1 ml
- Stecker
- Sternförmige Membran
- Polyethylen
- Transparent
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Bernsteinfarbig | |
Glas | |
8 |
8.2 mm | |
40 mm | |
Nein |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Shell-Vial-Kit, 8 mm, Braunglas, PE-Stopfen