Learn More
Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Allzweckbehälter für spitze und scharfe Abfälle, aus Polypropylen
Dieser Allzweckbehälter für spitze und scharfe Gegenstände bietet außergewöhnlichen Schutz vor Stichen und auslaufenden Flüssigkeiten. Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Allzweckbehälter für spitze und scharfe Gegenstände aus Polypropylen sind widerstandsfähig und haben eine Wandstärke, die die Ansprüche an Festigkeit, Einfachheit und Preis-Leistung erfüllt.
Marke: Daniels Healthcare™ DD471YL
Beschreibung
- Maximale Kapazität bei minimalem Platzbedarf
- Hergestellt gemäß der Normen BS 7320: 1990 und ISO 9002 und zugelassen gemäß UN Packing Group II
- Alle verfügen über klare British Standard-Markierungen, eine Anleitung und eine sichtbare Fülllinie
- Ein robuster Seitengriff verhindert, dass der Behälter wegrollt. So kann er sicher transportiert und einfach entsorgt werden
- Der Griff verhindert, dass der Behälter im unwahrscheinlichen Fall des Fallenlassens wegrollt, und er kann an einer POUDS™ Befestigung aufgehängt werden
Spezifikation
5 l | |
Deckel | |
285 mm | |
77 x 45 mm (L x B) | |
Idealer durchstichsicherer Allzweck-Behälter für eine maximale Kapazität in kleinen Arbeitsbereichen |
BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500 | |
Gelb | |
176 mm | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen |