Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Polyester-Kryo-Etiketten mit matter Oberfläche
Kennzeichnen Sie flache Gegenstände in Laboren für die Lagerung in Flüssigstickstoff oder Gefrierschränken sicher mit dem beständigen B-490 Polyester-Etikettenmaterial. Das Material kann mit einem tragbaren Brady-Etikettendrucker ganz einfach fast überall gedruckt werden.
Marke: Brady™ 170891
Beschreibung
- Speziell entwickelt - zur Verwendung in Laboren auf Ampullen, Zentrifugen- und Probenröhrchen, Halmen und Objektträgern aus Glas und Polypropylen vorgesehen
- Beständig - widerstandsfähig gegen Lösungsmittel, extreme Temperaturen und Lagerung in Flüssigstickstoff, verwischt nicht
- Selbstklebend - dauerhafter Acrylklebstoff zur Verwendung auf flachen gefrorenen Oberflächen oder zum Umwickeln von Ampullen und Röhrchen mit einer Überlappung von 31 mm
- Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
M5-114-490 | |
Schwarz auf Weiß | |
Ausgestanzt | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
BMP51;BMP53;M511;M510 | |
80 Label(s) / Box | |
38.10 mm (W) x 95.25 mm (H) | |
-196°C to 130°C | |
0.065 mm | |
3,75 in. | |
38.10 mm | |
0,5 in. |
2011/65/EU, 2015/863 | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Polyester | |
Etiketten | |
Laborbeschriftung | |
-196°C | |
80 Etiketten/Kartusche | |
-320 °F bis +266 °F | |
0,0026 in. | |
3,75 x 1,5 in. | |
1,5 in. | |
3.75 in | |
95.25 mm |