Learn More
Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Allzweckbehälter für spitze und scharfe Abfälle, aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2.5 l
3.75 l
5 l
7 l
Höhe (metrisch):
163 mm
205 mm
218 mm
285 mm
Länge (metrisch):
176 mm
248 mm
Zertifizierung/Konformität:
BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500
BS 7320: 1990, ISO 9002
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Maximale Kapazität bei minimalem Platzbedarf
- Hergestellt gemäß der Normen BS 7320: 1990 und ISO 9002 und zugelassen gemäß UN Packing Group II
- Alle verfügen über klare British Standard-Markierungen, eine Anleitung und eine sichtbare Fülllinie
- Ein robuster Seitengriff verhindert, dass der Behälter wegrollt. So kann er sicher transportiert und einfach entsorgt werden
- Der Griff verhindert, dass der Behälter im unwahrscheinlichen Fall des Fallenlassens wegrollt, und er kann an einer POUDS™ Befestigung aufgehängt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2.5 l |
| Zertifizierung/Konformität | BS 7320: 1990, ISO 9002 |
| Verschlusstyp | Deckel |
| Farbe | Gelb |
| Höhe (metrisch) | 163 mm |
| Länge (metrisch) | 176 mm |
| Öffnungsgröße (metrisch) | 77 x 45 mm (L x B) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Idealer durchstichsicherer Allzweckbehälter für maximale Aufnahme in kleinen Arbeitsbereichen |
| Material | Polypropylen |