Learn More
Thermo Scientific™ Nalgen™ Kryoboxen für Locator™ und Locator Plus Systeme
Umfassende Lösung für die Verwendung von Kunststoff anstelle von Hartfaser verfügbar
Marke:  Thermo Scientific™ CS509X24
208.14 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12874372
  • 219.09 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Umfassende Lösung für die Verwendung von Kunststoff anstelle von Hartfaser verfügbar Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoboxen für Locator™ und Locator Plus-Systeme können mit Edelstahlgestellen in Thermo Scientific Ultratiefkühlgeräten verwendet werden.
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 in. Höhe: 1.0 und 1.5 ml, 100 Fläschchen pro Packung, Karton mit 10
1,5 ml
Fläschchen (100)
5,29 cu. ft.
Locator Jr. Plus, Locator 4 Plus, Locator 6 Plus
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgen™ Kryoboxen für Locator™ und Locator Plus Systeme > 2 in. Höhe: 1.0 und 1.5 ml, 100 Fläschchen pro Karton, Karton mit 10, für Locator Jr., 4, 6 und 8 Plus-Systeme