Learn More
Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™ Färbelösung
Verwenden Sie eine schnellere Alternative zu den herkömmlichen Färbeverfahren nach Wright und Giemsa mit den Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™ Färbelösungen.
Marke:  Epredia™ 9990706
225.04 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24374" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10643649
  • 238.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie eine schnellere Alternative zu den herkömmlichen Färbeverfahren nach Wright und Giemsa mit den Thermo Scientific™ Shandon™ Kwik-Diff™ Färbelösungen
  • Die Komponenten sind als Set oder einzeln erhältlich
  • Schnell wirkende Drei-Stufen-Differenzierung für Knochenmark, Abstriche, Feinnadelpunktionen und Mikroorganismen wie z. B. H. pylori
Im Lieferumfang enthalten:
Reagenz 1: Fixiermittel, Reagenz 2: Eosin, Reagenz 3: Methylenblau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse 4L
Kwik-Diff™ Reagenz 2, Eosin
4 L Kwik-Diff Reagent 2, Eosin
Name des Produkts
Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™ Färbelösung > Kwik-Diff Reagenz 2, Eosin, 4 l