Learn More
Cole-Parmer™ X12 Sharpie Fine Point Permanent Markers, Black
Allzweck-Marker mit feinen (1 mm) Spitzen. Der Cole-Parmer™ Sharpie™ Permanentmarker mit feiner Spitze verfügt über schnell trocknende, wasserbeständige Tinte.
Marke: Cole-Parmer™ 09968-00
79.80 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Feine Spitze (1 mm)
- Schnelltrocknend
- Wasserbeständige Tinte
- Nicht toxisch
- Entspricht ASTM D-4236
Spezifikation
Permanentmarker | |
Schwarz | |
12 Packungen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ X12 Sharpie Fine Point Permanent Markers, Black > Farbe: Schwarz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur