Learn More
Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™ Färbelösung
Verwenden Sie eine schnellere Alternative zu den herkömmlichen Färbeverfahren nach Wright und Giemsa mit den Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™ Färbelösungen.
Marke:  Epredia™ 9990701
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 12539956
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie eine schnellere Alternative zu den herkömmlichen Färbeverfahren nach Wright und Giemsa mit den Thermo Scientific™ Shandon™ Kwik-Diff™ Färbelösungen
  • Die Komponenten sind als Set oder einzeln erhältlich
  • Schnell wirkende Drei-Stufen-Differenzierung für Knochenmark, Abstriche, Feinnadelpunktionen und Mikroorganismen wie z. B. H. pylori
Im Lieferumfang enthalten:
Reagenz 1: Fixiermittel, Reagenz 2: Eosin, Reagenz 3: Methylenblau
Spezifikation
Spezifikation
125 mL
Kwik-Diff Stains
Kit includes 125 mL bottle each: Fixative, Eosin, Methylene Blue
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.