Learn More
Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™ Färbelösung
Verwenden Sie eine schnellere Alternative zu den herkömmlichen Färbeverfahren nach Wright und Giemsa mit den Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™ Färbelösungen.
Marke: Epredia™ 9990707
209.13 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24374" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie eine schnellere Alternative zu den herkömmlichen Färbeverfahren nach Wright und Giemsa mit den Thermo Scientific™ Shandon™ Kwik-Diff™ Färbelösungen
- Die Komponenten sind als Set oder einzeln erhältlich
- Schnell wirkende Drei-Stufen-Differenzierung für Knochenmark, Abstriche, Feinnadelpunktionen und Mikroorganismen wie z. B. H. pylori
Im Lieferumfang enthalten:
Reagenz 1: Fixiermittel, Reagenz 2: Eosin, Reagenz 3: Methylenblau
Spezifikation
Gehäuse 4L | |
Kwik-Diff™ Reagenz 3, Methylenblau | |
4 L Kwik-Diff Reagent 3, Methylene Blue |