Learn More
SGE™ Zubehör für GC-Einlass-Liner
Zubehör für GC-Einlasseinsätze
Marke: SGE™ 0726005
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Viton™ O-Ring—Kann bei Temperaturen bis zu 300 °C (572 °F) verwendet werden
- Graphit-Dichtungsringe—Kann bei Temperaturen bis zu 450 °C (842 °F) verwendet werden
Spezifikation
Auskleidungszubehör für SGE GC-Einlass | |
Graphit-Dichtungsring | |
450 °C | |
Für alle Einsätze außer SG092004 und SG092235 Agilent und Thermo Trace 1300 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ Zubehör für GC-Einlass-Liner > Graphitabdichtring, 6.35 mm AD; für alle Büchsen außer SG092004 und SG092235
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur