Learn More
BINDER™ Serie CB-S CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation
Die robusten und kostengünstigen CB-S Inkubatoren eignen sich für routinemäßige Zellkultivierungsanwendungen im Bereich der Zellproduktion, insbesondere in akademischen Umgebungen.Sie sind durch die Heißluftsterilisation von 180 °C kontaminationssicher und dank Infrarot-CO2-Messungen zuverlässig pH-stabil.
8835.00 € - 11945.00 €
Spezifikation
Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Einschub | 22 lb. |
---|---|
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub | 10 kg |
Kammermaterial | Edelstahl |
CO2-Konzentrationsbereich | 0 bis 20% |
CO2-Sensortechnologie | IR-Sensor |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) innen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) innen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17363693
![]() |
BINDER™
9640-0001 |
170 l | 560 x 505 x 600 mm |
8835.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17749794
|
BINDER™
9640-0029 |
170 l | 560 x 505 x 600 mm |
9445.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17373693
![]() |
BINDER™
9640-0003 |
267 l | 620 x 575 x 750 mm |
11945.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Temperaturbereich: +6 °C über Umgebungstemperatur bis +50 °C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 90 bis 95% RH
- CO2-Regelbereich: 0 bis 20 Vol.-% CO2
- Bewährtes Anti-Kontaminationskonzept mit Heißluftsterilisation bei 180 °C
- Befeuchtungssystem mit Kondensationsschutz
- CO2 -Gas-Mischdüse mit Venturi-Effekt
- CO2 -Sensor mit Infrarottechnologie
- LCD zur Anzeige von Temperatur und CO2 sowie zusätzlichen Informationen und Alarmen
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
- Dicht schließende Innentür aus Sicherheitsglas
- Innenkammer aus nahtlosem Edelstahl
- Perforierte Einlegeböden, Edelstahl
- Fehlerbehebungssystem mit optischen und akustischen Alarmen
- Schnittstellen: Ethernet, USB, Nullspannungs-Alarmkontakt
- Geräte können mit Stapeladaptern gestapelt werden; der CB-S is eignet sich für das Stapeln mit CB- und CBF-Modellen gleicher Größe
Spezifikation
22 lb. | |
Edelstahl | |
IR-Sensor | |
Keine | |
1 | |
1 bis 21% | |
NEMA 5-20P | |
Von 6 °C über Umgebungstemperatur bis 50 °C | |
LCD-Anzeige | |
50/60 Hz |
10 kg | |
0 bis 20% | |
Naturfarben | |
Keine Beleuchtung | |
max. 3 Std./6 | |
Keine | |
Keine Feuchtigkeitskontrolle | |
CO2-Inkubator | |
IR-Sensor |