Learn More
BINDER™ Serie CB-S CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation
Die robusten und kostengünstigen CB-S Inkubatoren eignen sich für routinemäßige Zellkultivierungsanwendungen im Bereich der Zellproduktion, insbesondere in akademischen Umgebungen.Sie sind durch die Heißluftsterilisation von 180 °C kontaminationssicher und dank Infrarot-CO2-Messungen zuverlässig pH-stabil.
Marca: BINDER™ 9640-0001
Descrizione
Specifica
6 cu. ft. | |
10 kg | |
170 l | |
0 bis 20% | |
Lüfterloser Innenraum | |
Keine | |
Edelstahl | |
max. 3 Std./6 | |
Keine | |
Von 6 °C über Umgebungstemperatur bis 50 °C | |
LCD-Anzeige | |
IR-Sensor | |
685 x 815 x 870 mm | |
230 V | |
5,7 A |
22 lb. | |
CBS170-230 V, Standard, Serie CB-S Solid.Line – CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation, 170 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
Edelstahl | |
IR-Sensor | |
Naturfarben | |
Keine Beleuchtung | |
1 | |
1 bis 21% | |
NEMA 5-20P | |
CO2-Inkubator | |
CBS170-230 V | |
560 x 505 x 600 mm | |
96 kg | |
1,3 kW | |
50/60 Hz |