Learn More
BINDER™ Serie CB-S CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation
BIOPHARMA
Die robusten und kostengünstigen CB-S Inkubatoren eignen sich für routinemäßige Zellkultivierungsanwendungen im Bereich der Zellproduktion, insbesondere in akademischen Umgebungen.Sie sind durch die Heißluftsterilisation von 180 °C kontaminationssicher und dank Infrarot-CO2-Messungen zuverlässig pH-stabil.
Marke:  BINDER™ 9640-0003
6548.48 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17373693
  • 11945.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: +6 °C über Umgebungstemperatur bis +50 °C
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 90 bis 95% RH
  • CO2-Regelbereich: 0 bis 20 Vol.-% CO2
  • Bewährtes Anti-Kontaminationskonzept mit Heißluftsterilisation bei 180 °C
  • Befeuchtungssystem mit Kondensationsschutz
  • CO2 -Gas-Mischdüse mit Venturi-Effekt
  • CO2 -Sensor mit Infrarottechnologie
  • LCD zur Anzeige von Temperatur und CO2 sowie zusätzlichen Informationen und Alarmen
  • Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
  • Dicht schließende Innentür aus Sicherheitsglas
  • Innenkammer aus nahtlosem Edelstahl
  • Perforierte Einlegeböden, Edelstahl
  • Fehlerbehebungssystem mit optischen und akustischen Alarmen
  • Schnittstellen: Ethernet, USB, Nullspannungs-Alarmkontakt
  • Geräte können mit Stapeladaptern gestapelt werden; der CB-S is eignet sich für das Stapeln mit CB- und CBF-Modellen gleicher Größe
Spezifikation
Spezifikation
9.4 cu. ft.
10 kg
267 l
0 bis 20%
Lüfterloser Innenraum
Keine
Edelstahl
max. 3 Std./8
Keine
Keine Feuchtigkeitskontrolle
CO2-Inkubator
CBS260-230 V
IR sensor
740 x 885 x 1020 mm
230 V
6,5 A
22 lb.
CBS260-230 V, Standard, Serie CB-S Solid.Line – CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation, 267 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Edelstahl
IR-Sensor
Naturfarben
Keine Beleuchtung
1
1 bis 21%
NEMA 5-20P
Von 6 °C über Umgebungstemperatur bis 50 °C
LCD-Anzeige
IR-Sensor
620 x 575 x 750 mm
122 kg
1,5 kW
50/60 Hz