Learn More
BINDER™ Serie CB-S CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
170 l
267 l
Abmessungen (T x B x H) innen:
560 x 505 x 600 mm
620 x 575 x 750 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Temperaturbereich: +6 °C über Umgebungstemperatur bis +50 °C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 90 bis 95% RH
- CO2-Regelbereich: 0 bis 20 Vol.-% CO2
- Bewährtes Anti-Kontaminationskonzept mit Heißluftsterilisation bei 180 °C
- Befeuchtungssystem mit Kondensationsschutz
- CO2 -Gas-Mischdüse mit Venturi-Effekt
- CO2 -Sensor mit Infrarottechnologie
- LCD zur Anzeige von Temperatur und CO2 sowie zusätzlichen Informationen und Alarmen
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
- Dicht schließende Innentür aus Sicherheitsglas
- Innenkammer aus nahtlosem Edelstahl
- Perforierte Einlegeböden, Edelstahl
- Fehlerbehebungssystem mit optischen und akustischen Alarmen
- Schnittstellen: Ethernet, USB, Nullspannungs-Alarmkontakt
- Geräte können mit Stapeladaptern gestapelt werden; der CB-S is eignet sich für das Stapeln mit CB- und CBF-Modellen gleicher Größe
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 6 cu. ft. |
| Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Einschub | 22 lb. |
| Fassungsvermögen (metrisch) Einschub | 10 kg |
| Beschreibung | CBS170-230V-D, mit Zugangsöffnung 30 mm links, Serie CB-S Solid.Line – CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation, 170 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz |
| Kapazität (metrisch) | 170 l |
| Kammermaterial | Edelstahl |
| CO2-Konzentrationsbereich | 0 bis 20% |
| CO2-Sensortechnologie | IR-Sensor |
| Convection Type | Natural, APT.Line Technolgoy |
| Aufnahmevermögen | Keine |
| Show More |