Learn More
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Cartridge
Die Applied Biosystems SeqStudio-Kartusche ist eine komplette und einfach zu verwendende Reagenzienkartusche, die Kapillaren, Universalpolymer, Puffer und Pumpe enthält, die für den Betrieb auf dem SeqStudio Genanalysationssystem erforderlich sind.
Marke: Applied Biosystems™ A33671
1387.75 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Minimieren Sie die Einrichtungszeit mit der All-in-One-Kassette
- Verfolgen Sie den Verbrauch von Verbrauchsmaterialien mithilfe von RFID (Radio Frequency Identification)
- Ermöglicht 125 Injektionen oder 500 Reaktionen pro Kassette
- Verantwortungsbewusstes und einfaches Recyclingprogramm ohne Mehrkosten
Bestellinformation
125 Injektionen/500 Reaktionen
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). | |
Sequenzierung seltener Varianten, Resequenzierung, vergleichende Sequenzierung (Somatische Mutationen – 10:50), Fragmentanalyse (Denaturierung), Short Read-Sequenzierung, De Novo-Sequenzierung – niedriger bis mittlerer Durchsatz, kurze PCR-Produktsequenzierung | |
Reagenzkartusche | |
125 injections/500 reactions |
28 cm | |
SeqStudio™ | |
Nachhaltige Entsorgung | |
Nasseis |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28