Learn More
Pflaster für Erste-Hilfe-Sets
Die Pflaster für Erste-Hilfe-Sets sind unentbehrlich für die Erste-Hilfe-Ausrüstung am Arbeitsplatz, in der Schule oder zu Hause.
Marke: Safety First D8001/
Beschreibung
ul>Spezifikation
Gewebe | |
Steril | |
7.2 x 2.5 cm | |
Einzeln verpackt | |
Erste-Hilfe-Set, mehrzweck |
HypaPlast Pflaster | |
100/Packung | |
7,2 x 2,5 cm | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pflaster für Erste-Hilfe-Sets > Größe: 7,2 x 2,5cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur