Learn More
Thermo Scientific™ GC-Spritze für Shimadzu
Marke: Thermo Scientific™ 365D6620
94.07 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
23s G | |
10 μl | |
Shimadzu |
Je | |
Konus | |
Befestigt |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GC-Spritze für Shimadzu > Spritze, 10 μl, für Shimadzu, Länge: 42 mm, Gauge: 23S, Konus, je 1
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur