Learn More
Fisherbrand™ Septum für 8-425 Gewindekappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 08 02 1966
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 8mm-Septa
Spezifikation
Septa | |
8 mm | |
1000 |
Beige, Rot-Orange | |
PTFE | |
1 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 8-425 Gewindekappe > RedRubber/PTFE rot-orange/beige 1 mm Dicke 45° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur